2-Chlorobenzothiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18309-100G OR18309-25G
APOSOR18309-100GEA 550 SEK
APOSOR18309-100G APOSOR18309-25G
2-Chlorobenzothiazole 98%
2-Chlorbenzothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
Kokpunkt: 141 °C/30mmHg
Smältpunkt: 21…23 °C
Densitet: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005776
CAS nummer: 615-20-3