6-Chlorooxindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR18299-25G
OR18299-5G
APOSOR18299-25GEA
295
SEK
APOSOR18299-25G
APOSOR18299-5G
6-Chlorooxindole 97%
6-Chlorooxindole
Formel:
C₈H₆ClNO Smältpunkt: 195…199 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00209962 CAS nummer: 56341-37-8 |