4-Aminomorpholine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18291-25G OR18291-10G OR18291-5G
APOSOR18291-25GEA 855 SEK
APOSOR18291-25G APOSOR18291-10G APOSOR18291-5G
4-Aminomorpholine 95%
4-Aminomorpholine
Formel: C₄H₁₀N₂O
Kokpunkt: 167…169 °C
Densitet: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006174
CAS nummer: 4319-49-7
EINECS: 224-347-4
UN: 1993
ADR: 3,III