Cyclopropanecarboxamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18286-25G OR18286-100G
APOSOR18286-25GEA 620 SEK
APOSOR18286-25G APOSOR18286-100G
Cyclopropanecarboxamide 97%
Cyclopropanecarboxamide
Formel: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Smältpunkt: 120…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013729
CAS nummer: 6228-73-5
EINECS: 228-332-3