6-(Chloromethyl)uracil 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR18285-25G
OR18285-5G
APOSOR18285-25GEA
710
SEK
APOSOR18285-25G
APOSOR18285-5G
6-(Chloromethyl)uracil 98%
6-(Chloromethyl)uracil
Formel:
C₅H₅ClN₂O₂ Smältpunkt: 256…258 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010095 CAS nummer: 18592-13-7 |