2-Quinolinol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
OR18280-2.5G OR18280-25G OR18280-5G
APOSOR18280-2.5GEA 260 SEK
APOSOR18280-2.5G APOSOR18280-25G APOSOR18280-5G
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Smältpunkt: 198…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006743
CAS nummer: 59-31-4