Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18260-1G OR18260-25G OR18260-5G
APOSOR18260-1GEA 260 SEK
APOSOR18260-1G APOSOR18260-25G APOSOR18260-5G
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆BrNO₄
Smältpunkt: 84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779271
CAS nummer: 100959-22-6