Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18118-1G OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA 550 SEK
APOSOR18118-1G APOSOR18118-5G
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 185…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00721392
CAS nummer: 1865-09-4