2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, 4-Chloro-3-iodonitrobenzene
OR18059-1G OR18059-5G OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA 175 SEK
APOSOR18059-1G APOSOR18059-5G APOSOR18059-25G
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
2-Chloro-1-iodo-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,4500 g/mol
Smältpunkt: 73…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11521301
CAS nummer: 74534-15-9