3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18056-1G OR18056-250MG
APOSOR18056-1GEA 295 SEK
APOSOR18056-1G APOSOR18056-250MG
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
MW: 256.0561 g/mol
Smältpunkt: 223…225 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09026989
CAS nummer: 1000343-58-7