7-Bromo-1-tetralone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR18054-100G OR18054-25G OR18054-5G
APOSOR18054-100GEA 2575 SEK
APOSOR18054-100G APOSOR18054-25G APOSOR18054-5G
7-Bromo-1-tetralone 99%
7-Bromo-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉BrO
Smältpunkt: 75…80 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02179287
CAS nummer: 32281-97-3