Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18028-1G OR18028-500MG OR18028-5G
APOSOR18028-1GEA 3950 SEK
APOSOR18028-1G APOSOR18028-500MG APOSOR18028-5G
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenecarboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smältpunkt: 72…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14560550
CAS nummer: 70978-07-3