Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18027-250MG OR18027-1G
APOSOR18027-250MGEA 570 SEK
APOSOR18027-250MG APOSOR18027-1G
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₃
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 141761-82-2