2-Benzylacrylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18022-100G OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA 515 SEK
APOSOR18022-100G APOSOR18022-25G
2-Benzylacrylic acid
2-Benzylacrylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smältpunkt: 70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00854174
CAS nummer: 5669-19-2