2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR18002-100G OR18002-25G OR18002-5G
APOSOR18002-100GEA 1875 SEK
APOSOR18002-100G APOSOR18002-25G APOSOR18002-5G
2-Bromo-3-nitrotoluene 95%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Kokpunkt: 135…136 °C/8mmHg
Smältpunkt: 38…41 °C
Densitet: 0,803 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134555
CAS nummer: 41085-43-2