2-Amino-5-cyanopyrazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Aminopyrazine-2-carbonitrile
OR18000-1G OR18000-5G
APOSOR18000-1GEA 1050 SEK
APOSOR18000-1G APOSOR18000-5G
2-Amino-5-cyanopyrazine
2-Amino-5-cyanopyrazine
Formel: C₅H₄N₄
MW: 120,1100 g/mol
Smältpunkt: 206…207 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08234954
CAS nummer: 113305-94-5