Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17937-1G OR17937-500MG
APOSOR17937-1GEA 295 SEK
APOSOR17937-1G APOSOR17937-500MG
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Ethyl-4-amino-2-chlorobenzoate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Smältpunkt: 109…111 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09034640
CAS nummer: 16017-69-9