2-Bromo-m-toluidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 260 SEK
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Bromo-m-toluidine 98%
2-Bromo-m-toluidine
Formel: C₇H₈BrN
Kokpunkt: 48 °C/0,03mmHg
Densitet: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06411367
CAS nummer: 54879-20-8