4-Aminoquinoline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17934-1G OR17934-5G OR17934-10G
APOSOR17934-1GEA 345 SEK
APOSOR17934-1G APOSOR17934-5G APOSOR17934-10G
4-Aminoquinoline 95+%
4-Aminoquinoline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Smältpunkt: 152…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00463448
CAS nummer: 578-68-7