α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzotrichloride, 1,2-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene
OR17904-25G OR17904-500G
APOSOR17904-25GEA 1050 SEK
APOSOR17904-25G APOSOR17904-500G
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene
Formel: C₇H₃Cl₅
MW: 264,3637 g/mol
Smältpunkt: 26 °C
Densitet: 1,576 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00018820
CAS nummer: 13014-24-9
EINECS: 235-869-7
UN: 1759
ADR: 8,II