2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 3100 SEK
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271,3400 g/mol
Smältpunkt: 39…43 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08687254
CAS nummer: 137628-17-2