3-Ethynylbenzonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17877-1G OR17877-250MG OR17877-5G
APOSOR17877-1GEA 1125 SEK
APOSOR17877-1G APOSOR17877-250MG APOSOR17877-5G
3-Ethynylbenzonitrile 99%
3-Ethynylbenzonitrile
Formel: C₉H₅N
Smältpunkt: 42…45 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08669429
CAS nummer: 171290-53-2