2-Ethynylbenzonitrile 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17876-1G OR17876-250MG OR17876-5G
APOSOR17876-1GEA 1700 SEK
APOSOR17876-1G APOSOR17876-250MG APOSOR17876-5G
2-Ethynylbenzonitrile 99%
2-Ethynylbenzonitrile
Formel: C₉H₅N
MW: 127.14 g/mol
Smältpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD08703475
CAS nummer: 40888-26-4