1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17854-1G OR17854-5G
APOSOR17854-1GEA 190 SEK
APOSOR17854-1G APOSOR17854-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Smältpunkt: 203…208 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159641
CAS nummer: 5952-92-1