3-Iodo-p-toluic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17850-100G OR17850-25G OR17850-5G
APOSOR17850-100GEA 1125 SEK
APOSOR17850-100G APOSOR17850-25G APOSOR17850-5G
3-Iodo-p-toluic acid
3-Iodo-p-toluic acid
Formel: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Smältpunkt: 208…212 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010392
CAS nummer: 82998-57-0