2-Bromoquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 245 SEK
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromoquinoline 97%
2-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Smältpunkt: 47…48 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234480
CAS nummer: 2005-43-8