4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
OR17833-1G OR17833-5G
APOSOR17833-1GEA 1050 SEK
APOSOR17833-1G APOSOR17833-5G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Formel: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
MW: 349,17 g/mol
Smältpunkt: 159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03839838
CAS nummer: 150728-13-5