3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
OR17830-100G OR17830-25G OR17830-5G
APOSOR17830-100GEA 2150 SEK
APOSOR17830-100G APOSOR17830-25G APOSOR17830-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene 98%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Kokpunkt: 193 °C
Smältpunkt: 10,5 °C
Densitet: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02093622
CAS nummer: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III