4-(4-Bromophenyl)morpholine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17823-100G OR17823-25G OR17823-5G
APOSOR17823-100GEA 4425 SEK
APOSOR17823-100G APOSOR17823-25G APOSOR17823-5G
4-(4-Bromophenyl)morpholine
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242,12 g/mol
Smältpunkt: 114…118 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04112483
CAS nummer: 30483-75-1