1-Aminopyridinium iodide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17820-100G OR17820-25G OR17820-5G
APOSOR17820-100GEA 3100 SEK
APOSOR17820-100G APOSOR17820-25G APOSOR17820-5G
1-Aminopyridinium iodide 98%
1-Aminopyridinium iodide
Formel: C₅H₇IN₂
Smältpunkt: 159…161 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051893
CAS nummer: 6295-87-0