2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR17819-100G
OR17819-25G
OR17819-5G
APOSOR17819-100GEA
2100
SEK
APOSOR17819-100G
APOSOR17819-25G
APOSOR17819-5G
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Formel:
C₆H₄Cl₂IN Smältpunkt: 79…81 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08533279 CAS nummer: 697-90-5 |