3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17818-1G OR17818-25G OR17818-5G
APOSOR17818-1GEA 175 SEK
APOSOR17818-1G APOSOR17818-25G APOSOR17818-5G
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid 99%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Smältpunkt: 192…193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00266858
CAS nummer: 157893-14-6