N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methylbenzene-1,4-diamine
OR1775-1G OR1775-250MG
APOSOR1775-1GEA 2075 SEK
APOSOR1775-1G APOSOR1775-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine 95+%
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formel: C₁₃H₁₆N₄
MW: 228,3 g/mol
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202978
CAS nummer: 220844-79-1