2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17716-250MG OR17716-100MG
APOSOR17716-250MGEA 5025 SEK
APOSOR17716-250MG APOSOR17716-100MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane
Formel: C₇H₁₃NO
Kokpunkt: 208 °C
Densitet: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12407095
CAS nummer: 1046153-20-1