5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR17709-1G
OR17709-250MG
OR17709-5G
APOSOR17709-1GEA
650
SEK
APOSOR17709-1G
APOSOR17709-250MG
APOSOR17709-5G
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid 98%
5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
Formel:
C6H5BN2O2 Smältpunkt: 143…145 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07374882 CAS nummer: 497147-93-0 |