Quinoxaline-6-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17708-100MG OR17708-250MG
APOSOR17708-100MGEA 260 SEK
APOSOR17708-100MG APOSOR17708-250MG
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Quinoxaline-6-carbaldehyde
Formel: C9H6N2O
MW: 158.1600 g/mol
Smältpunkt: 130…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00805834
CAS nummer: 130345-50-5