2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17704-1G OR17704-250MG
APOSOR17704-1GEA 380 SEK
APOSOR17704-1G APOSOR17704-250MG
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
2-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Formel: C₄H₅ClN₄
Smältpunkt: 230…232 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00047355
CAS nummer: 14631-08-4