4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR17668-10G OR17668-1G
APOSOR17668-10GEA 1750 SEK
APOSOR17668-10G APOSOR17668-1G
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,1983 g/mol
Smältpunkt: 130…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03444554
CAS nummer: 54699-92-2