2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 175 SEK
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297,9200 g/mol
Smältpunkt: 75…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07780668
CAS nummer: 29632-73-3