1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 455 SEK
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Smältpunkt: 166…167 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06738279
CAS nummer: 669050-70-8