3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17626-100G OR17626-25G OR17626-5G
APOSOR17626-100GEA 3625 SEK
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G APOSOR17626-5G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Smältpunkt: 194…197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060511
CAS nummer: 24673-56-1