1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1-Acetyl-4-aminopiperidine
OR17566-5G OR17566-1G
APOSOR17566-5GEA 1475 SEK
APOSOR17566-5G APOSOR17566-1G
1-Acetylpiperidin-4-amine 97%
1-Acetylpiperidin-4-amine
Formel: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,2000 g/mol
Smältpunkt: 46…53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03412449
CAS nummer: 160357-94-8