3-Amino-1,2,4-triazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2,4-Triazine-3-ylamine, 1,2,4-Triazin-3-amine, 1,2,4-Triazine-3-amine
OR17565-10G OR17565-25G
APOSOR17565-10GEA 825 SEK
APOSOR17565-10G APOSOR17565-25G
3-Amino-1,2,4-triazine 97%
3-Amino-1,2,4-triazine
Formel: C₃H₄N₄
MW: 96,09 g/mol
Smältpunkt: 174…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006459
CAS nummer: 1120-99-6