6-Bromo-2-chloroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR17558-1G
OR17558-5G
OR17558-10G
APOSOR17558-1GEA
260
SEK
APOSOR17558-1G
APOSOR17558-5G
APOSOR17558-10G
6-Bromo-2-chloroquinoline
6-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Smältpunkt: 148…150 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115272 CAS nummer: 1810-71-5 |