2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-3-picoline
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 260 SEK
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Smältpunkt: 36…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095062
CAS nummer: 65550-77-8