2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17532-10G OR17532-5G OR17532-25G
APOSOR17532-10GEA 1800 SEK
APOSOR17532-10G APOSOR17532-5G APOSOR17532-25G
2,6-Dichloro-3-methylpyridine 98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00137847
CAS nummer: 58584-94-4