2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
OR17528-1G OR17528-250MG
APOSOR17528-1GEA 1700 SEK
APOSOR17528-1G APOSOR17528-250MG
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde 97%
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
Formel: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Smältpunkt: 70…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03265461
CAS nummer: 113732-84-6