5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 175 SEK
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Smältpunkt: 165…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007332
CAS nummer: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9