3-Hydroxypicolinamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR17509-1G OR17509-250MG
APOSOR17509-1GEA 1250 SEK
APOSOR17509-1G APOSOR17509-250MG
3-Hydroxypicolinamide
3-Hydroxypicolinamide
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smältpunkt: 193…197 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006302
CAS nummer: 933-90-4