7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR17401-1G OR17401-5G OR17401-25G
APOSOR17401-1GEA 395 SEK
APOSOR17401-1G APOSOR17401-5G APOSOR17401-25G
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smältpunkt: 99…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07784339
CAS nummer: 34985-41-6